Merck
AMBH47A91A44
Ambeed, Inc.
4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.22
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-hydroxyphenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H10O4/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
InChI Key
KLXPCYHWTLAVLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/500-76-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/500-76-5.html