Merck
AMBH47A91267
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-1-ylmethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-piperidinylmethyl)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-7-3-2-6-11(12)10-13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7,14H,1,4-5,8-10H2
InChI Key
FTKQHXNOTYHHLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4764-13-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)