Merck
AMBH47A8CFE3
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.01
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrFNO4/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(6(4)9)10(13)14/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
DEPOWDIDJDBOFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1290117-21-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1290117-21-3.html