Merck
AMBH47A7E288
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4,6-dimethoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.05
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4,6-dimethoxypyridine
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c1-10-5-3-6(8)9-7(4-5)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
XFLBSQOJFFKGBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/276251-83-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/276251-83-3.html