Merck
AMBH47A3D841
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.96
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI Key
DPSPGIZCHXNPRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1246761-84-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)