Merck
AMBH46A966A2
Ambeed, Inc.
BS-181 HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
417
MDL番号:
Iupac Name
N~5~-(6-aminohexyl)-N~7~-benzyl-3-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C22H32N6.ClH/c1-17(2)19-16-26-28-21(25-15-18-10-6-5-7-11-18)14-20(27-22(19)28)24-13-9-4-3-8-12-23;/h5-7,10-11,14,16-17,25H,3-4,8-9,12-13,15,23H2,1-2H3,(H,24,27);1H
InChI Key
NVIJWMOQODWNFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1397219-81-6.html
Synonym
N5-(6-Aminohexyl)-N7-benzyl-3-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diamine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)