Merck
AMBH324ABD9E
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzamidine Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.51
MDL番号:
Iupac Name
2-bromobenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4H,(H3,9,10);1H
InChI Key
RRULRSLJNLFGNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57075-82-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)