Merck
AMBH324ABD9A
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylbenzyl)isoindoline-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.28
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methylbenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-11-6-8-12(9-7-11)10-17-15(18)13-4-2-3-5-14(13)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
KGYUBBFNBRAXAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101207-45-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)