Merck
AMBH324ABD8B
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-5-nitro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c1-12-6-2-4(7)5(3-8-6)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
InChI Key
YVXWVLIBEUMASB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127356-38-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)