Merck
AMBH324ABD81
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.66
MDL番号:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO2.ClH/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9;/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13);1H
InChI Key
QCFTXGXKUNDYFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75493-93-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)