Merck
AMBH324ABD59
Ambeed, Inc.
N-Hydroxypicolinimidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
Iupac Name
N-hydroxy-2-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI Key
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1772-01-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)