Merck
AMBH324ABCA4
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c6-5-7-3-4(9-5)1-2-8/h3,8H,1-2H2,(H2,6,7)
InChI Key
QXZROQLPDVYROK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105773-93-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)