Merck
AMBH324ABC37
Ambeed, Inc.
Methyl 7-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)8-5-3-2-4-6(10)7(5)11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
ILIKHLPMOCBIRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/932041-13-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/932041-13-9.html