Merck
AMBH324ABC04
Ambeed, Inc.
Methyl 4,5-dichloropicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.03
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4,5-dichloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)6-2-4(8)5(9)3-10-6/h2-3H,1H3
InChI Key
WVBZQZGENXXGJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256834-28-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256834-28-2.html