Merck
AMBH324ABBF7
Ambeed, Inc.
2-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.13
MDL番号:
Iupac Name
(4,5-difluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5F2NO4/c9-5-1-4(2-8(12)13)7(11(14)15)3-6(5)10/h1,3H,2H2,(H,12,13)
InChI Key
MKRFZKGJZRUCEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000339-22-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)