Merck
AMBH324ABB94
Ambeed, Inc.
JNJ-17203212
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
419.33
MDL番号:
Iupac Name
4-[3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C17H15F6N5O/c18-16(19,20)11-3-4-13(25-10-11)26-15(29)28-8-6-27(7-9-28)14-12(17(21,22)23)2-1-5-24-14/h1-5,10H,6-9H2,(H,25,26,29)
InChI Key
JFRYYGVYCWYIDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/821768-06-3.html
Synonym
4-(3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-N-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine-1-carboxamide
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)