Merck
AMBH324ABB5E
Ambeed, Inc.
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.21
MDL番号:
Iupac Name
oxo(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H12O6/c1-15-7-4-6(9(12)11(13)14)5-8(16-2)10(7)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
LADJHQSUVNTXES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88755-16-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)