Merck
AMBH324ABB3D
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-ethylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-2-8-5-7(6-11)3-4-9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
ITVYYZNUYKBREP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170230-29-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)