Merck
AMBH324ABA83
Ambeed, Inc.
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C12H16O5/c1-5-17-12(13)8-6-9(14-2)11(16-4)10(7-8)15-3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI Key
UEOFNBCUGJADBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6178-44-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)