Merck
AMBH324AB92F
Ambeed, Inc.
2-(Dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(dimethylamino)-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N4/c1-11(2)7-9-4-6(3-8)5-10-7/h4-5H,1-2H3
InChI Key
MAZVPRHAAVLJLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55338-76-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/55338-76-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)