Merck
AMBH324AB8E5
Ambeed, Inc.
2,5-Dimethoxypyridine-4-boronic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.97
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-9-7(13-2)3-5(6)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3
InChI Key
USYZNFPWBSJVMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1630193-77-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)