Merck
AMBH324AB7BF
Ambeed, Inc.
(3-Methyl-5-nitrophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
Iupac Name
(3-methyl-5-nitrophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
IVYZQNHRDOGBHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/107757-05-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)