Merck
AMBH324AB76D
Ambeed, Inc.
10H-Spiro[acridine-9,9'-fluorene]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.42
MDL番号:
Iupac Name
10H-spiro[acridine-9,9'-fluorene]
Inchi Code
1S/C25H17N/c1-3-11-19-17(9-1)18-10-2-4-12-20(18)25(19)21-13-5-7-15-23(21)26-24-16-8-6-14-22(24)25/h1-16,26H
InChI Key
GFOZRCASAHKFFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92638-81-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)