Merck
AMBH324AB740
Ambeed, Inc.
Piperazine-1-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
Iupac Name
1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3O.ClH/c6-5(9)8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-4H2,(H2,6,9);1H
InChI Key
UVYKKFKLOUEFAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474711-89-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)