Merck
AMBH324AB73D
Ambeed, Inc.
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.01
MDL番号:
Iupac Name
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
InChI Key
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162607-19-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162607-19-4.html