Merck
AMBH324AB6BD
Ambeed, Inc.
N-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.03
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H5Cl2N3O/c1-3(12)10-4-2-9-6(8)11-5(4)7/h2H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
VHZSVPKEMDVFGI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89581-88-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89581-88-4.html