Merck
AMBH3155FE82
Ambeed, Inc.
3-Cyanobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
Iupac Name
3-cyanobenzamide
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H2,10,11)
InChI Key
PAQVSWFCADWSLB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3441-01-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3441-01-8.html