Merck
AMBH3155FDF8
Ambeed, Inc.
2-Phenoxybenzene sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
268.72
MDL番号:
Iupac Name
2-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-9-5-4-8-11(12)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
MFBATEXBHGBONO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2688-85-9.html
Synonym
2-Phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride
ピクトグラム
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)