Merck
AMBH3155FDC5
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.01
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4BrN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2
InChI Key
MIKIWDXOQIASTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925224-08-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)