Merck
AMBH3155FC14
Ambeed, Inc.
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.2
MDL番号:
Iupac Name
4-(difluoromethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO3S/c8-7(9)13-5-1-3-6(4-2-5)14(10,11)12/h1-4,7H,(H2,10,11,12)
InChI Key
BBBQHNZWCPUJNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/874781-09-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)