Merck
AMBH3155FB4A
Ambeed, Inc.
3-(3-Fluorophenoxy)propionic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-fluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c10-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChI Key
TWGIQPNNPXKPLC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133077-42-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)