Merck
AMBH3155FA6B
Ambeed, Inc.
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-9-5-4-8-13(14)12-7-3-2-6-11(12)10-15/h2-10H,1H3
InChI Key
ZYNNXRUYVVQLOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93465-26-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)