Merck
AMBH3155F9F7
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trimethoxynitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.19
MDL番号:
Iupac Name
1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-13-6-4-7(14-2)9(10(11)12)8(5-6)15-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14227-18-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14227-18-0.html