Merck
AMBH3155F9F5
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-methoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI Key
ILTCFIIXWWUIPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162155-27-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)