Merck
AMBH303C6B93
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI Key
YRGCKBHUZNQXEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6575-10-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)