Iupac Name
1-pentylpiperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2.ClH/c1-2-3-4-7-11-8-5-10-6-9-11;/h10H,2-9H2,1H3;1H
InChI Key
VBFREZADIGLAMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2288709-47-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2288709-47-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)