Merck
AMBH303C6986
Ambeed, Inc.
(2-(Methylthio)pyrimidin-4-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.22
MDL番号:
Iupac Name
[2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3S/c1-10-6-8-3-2-5(4-7)9-6/h2-3H,4,7H2,1H3
InChI Key
JLXFMUSLZWZXGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1312095-44-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1312095-44-5.html