Merck
AMBH303C695C
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.26
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H11NOS/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h5H,1-4H2,(H2,10,11)
InChI Key
MDTDPEHJGYVJHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57021-58-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)