Merck
AMBH303C6885
Ambeed, Inc.
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.16
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-3-5(7(10)11)4(2)9-6(3)8(12)13/h9H,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
LGAFIBCWNKPENX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5434-29-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)