Merck
AMBH303C6821
Ambeed, Inc.
4-Benzofurazancarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.12
MDL番号:
Iupac Name
2,1,3-benzoxadiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c10-4-5-2-1-3-6-7(5)9-11-8-6/h1-4H
InChI Key
YBBRQAXNTWMMFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32863-32-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)