Merck
AMBH303C66FC
Ambeed, Inc.
2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.38
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-4-15(5-7-16)11-14-9(8-21-11)10(17)18/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/668484-45-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)