Merck
AMBH303C6688
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.54
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2ClF3N2O2/c7-5-3(12(13)14)1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-2H
InChI Key
RBLRRZSRLXGELK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117519-08-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/117519-08-1.html