Merck
AMBH303C65DB
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.53
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-3-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S/c8-7-2-1-6(13(9,11)12)3-5(7)4-10/h1-3H
InChI Key
MGLJFSPMLDDGBJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261583-46-3.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)