Merck
AMBH303C64D5
Ambeed, Inc.
5-Ethynylpyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
118.14
MDL番号:
Iupac Name
5-ethynyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-4-7(8)9-5-6/h1,3-5H,(H2,8,9)
InChI Key
ZVGIVKMNLUTRPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82454-61-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)