Merck
AMBH303C64C6
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-methoxyethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.99
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-iodo-2-methoxyethane
Inchi Code
1S/C3H7IO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
SZCAORBAQHOJQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4296-15-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)