Merck
AMBH303C63A5
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(1-aminoethyl)morpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1-aminoethyl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-8(12)9-7-13(5-6-15-9)10(14)16-11(2,3)4/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3
InChI Key
YYBHELFYBPYVJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1824327-48-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)