Merck
AMBH303C6383
Ambeed, Inc.
N-Methyladamantan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
N-methyl-1-adamantanamine
Inchi Code
1S/C11H19N/c1-12-11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10,12H,2-7H2,1H3
InChI Key
NZOLSRPWNVZXTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3717-38-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3717-38-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)