Merck
AMBH303C6359
Ambeed, Inc.
Decane-2,9-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
Iupac Name
2,9-decanedione
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-9(11)7-5-3-4-6-8-10(2)12/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YUMJAVUEKNJIQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16538-91-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements