Merck
AMBH303C6348
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
Iupac Name
(1-methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-12-5-4-9-6-8(7-11)2-3-10(9)12/h2-6H,7,11H2,1H3
InChI Key
XYCZKICJSDSNOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884507-17-9.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)