Merck
AMBH303C6322
Ambeed, Inc.
3-Isopropoxy-4-methylaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.7
MDL番号:
Iupac Name
3-isopropoxy-4-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-7(2)12-10-6-9(11)5-4-8(10)3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
LMOPEQTYCXMYSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1795507-99-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1795507-99-1.html